3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50479-1G
PC50479-250MG
APOSPC50479-1GEA
14880
CZK
APOSPC50479-1G
APOSPC50479-250MG
3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene 95%
3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene
Vzorec:
C₆HBrF₃I Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32662414 CAS číslo: 2451256-37-2 |