3-Bromo-2,4,5-trifluoroaniline ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50478-100MG
PC50478-1G
PC50478-250MG
PC50478-5G
APOSPC50478-100MGEA
417
CZK
APOSPC50478-100MG
APOSPC50478-1G
APOSPC50478-250MG
APOSPC50478-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluoroaniline ≥98%
3-Bromo-2,4,5-trifluoroaniline
Vzorec:
C₆H₃BrF₃N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30530500 CAS číslo: 2055841-42-2 |