Tisk…
3-Bromo-2,4,5-trifluoronitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50477-1G PC50477-5G PC50477-10G
APOSPC50477-1GEA 787 CZK
APOSPC50477-1G APOSPC50477-5G APOSPC50477-10G
3-Bromo-2,4,5-trifluoronitrobenzene 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluoronitrobenzene
Vzorec: C₆HBrF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22123591
CAS číslo: 485318-76-1