2,4-Dichloro-6-fluorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50442-1G
PC50442-5G
APOSPC50442-1GEA
7110
CZK
APOSPC50442-1G
APOSPC50442-5G
2,4-Dichloro-6-fluorophenol 97%
2,4-Dichloro-6-fluorophenol
Vzorec:
C₆H₃Cl₂FO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12405440 CAS číslo: 344-21-8 |