3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC50439-10G
PC50439-1G
PC50439-5G
PC50439-25G
APOSPC50439-10GEA
16370
CZK
APOSPC50439-10G
APOSPC50439-1G
APOSPC50439-5G
APOSPC50439-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Vzorec:
C₇H₃BrClF₃O MW: 275,45 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11856023 CAS číslo: 1417567-41-9 |