Tisk…
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC50438-1G PC50438-250MG PC50438-5G
APOSPC50438-1GEA 18190 CZK
APOSPC50438-1G APOSPC50438-250MG APOSPC50438-5G
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃O
MW: 230,999 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28787555
CAS číslo: 151276-08-3