Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50436-10G PC50436-1G PC50436-5G PC50436-25G
APOSPC50436-10GEA 16370 CZK
APOSPC50436-10G APOSPC50436-1G APOSPC50436-5G APOSPC50436-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878140
CAS číslo: 406232-79-9