Tisk…
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50434-10G PC50434-1G PC50434-5G
APOSPC50434-10GEA 16340 CZK
APOSPC50434-10G APOSPC50434-1G APOSPC50434-5G
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)bromobenzene
Vzorec: C₁₃H₈BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28142610
CAS číslo: 54846-20-7