Tisk…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC50433-10G PC50433-1G PC50433-5G
APOSPC50433-10GEA 16340 CZK
APOSPC50433-10G APOSPC50433-1G APOSPC50433-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene
Vzorec: C₈H₅BrF₄
MW: 257,023 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31737212
CAS číslo: 2167934-38-3