Tisk…
4-Chloro-2,6-difluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-1,3-difluoro-2-methylbenzene
PC50431-10G PC50431-1G PC50431-5G PC50431-25G PC50431-100G
APOSPC50431-10GEA 16340 CZK
APOSPC50431-10G APOSPC50431-1G APOSPC50431-5G APOSPC50431-25G APOSPC50431-100G
4-Chloro-2,6-difluorotoluene 98%
4-Chloro-2,6-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₅ClF₂
MW: 162.564 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12922628
CAS číslo: 1208076-23-6