Tisk…
3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50430-1G PC50430-5G
APOSPC50430-1GEA 19840 CZK
APOSPC50430-1G APOSPC50430-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene
Vzorec: C₆H₃BrF₆S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32708474
CAS číslo: 2514942-03-9