Tisk…
3,5-Difluorophenetole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50429-10G PC50429-1G PC50429-5G
APOSPC50429-10GEA 13660 CZK
APOSPC50429-10G APOSPC50429-1G APOSPC50429-5G
3,5-Difluorophenetole 98%
3,5-Difluorophenetole
Vzorec: C₈H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19105371
CAS číslo: 144891-25-8