Tisk…
2-Chloro-3,6-difluorophenetole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-3-ethoxy-1,4-difluorobenzene
PC50427-10G PC50427-1G PC50427-5G
APOSPC50427-10GEA 16140 CZK
APOSPC50427-10G APOSPC50427-1G APOSPC50427-5G
2-Chloro-3,6-difluorophenetole 98%
2-Chloro-3,6-difluorophenetole
Vzorec: C₈H₇ClF₂O
MW: 192,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28750542
CAS číslo: 1807166-60-4