Tisk…
2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50426-10G PC50426-1G PC50426-5G
APOSPC50426-10GEA 16340 CZK
APOSPC50426-10G APOSPC50426-1G APOSPC50426-5G
2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
Vzorec: C₇H₂BrF₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28737903
CAS číslo: 1807071-16-4