Tisk…
2,4-Difluorophenetole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethoxy-2,4-difluorobenzene
PC50425-10G PC50425-1G PC50425-5G
APOSPC50425-10GEA 16340 CZK
APOSPC50425-10G APOSPC50425-1G APOSPC50425-5G
2,4-Difluorophenetole 98%
2,4-Difluorophenetole
Vzorec: C₈H₈F₂O
MW: 158.145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846411
CAS číslo: 348-20-9