Tisk…
2,3-Difluoro-6-methoxytoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50424-10G PC50424-1G PC50424-5G PC50424-25G PC50424-100G
APOSPC50424-10GEA 16340 CZK
APOSPC50424-10G APOSPC50424-1G APOSPC50424-5G APOSPC50424-25G APOSPC50424-100G
2,3-Difluoro-6-methoxytoluene 98%
2,3-Difluoro-6-methoxytoluene
Vzorec: C₈H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12922652
CAS číslo: 1208078-30-1