Tisk…
1-Butoxy-3,5-difluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50423-1G PC50423-250MG PC50423-5G
APOSPC50423-1GEA 10520 CZK
APOSPC50423-1G APOSPC50423-250MG APOSPC50423-5G
1-Butoxy-3,5-difluorobenzene 98%
1-Butoxy-3,5-difluorobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₂F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13250188
CAS číslo: 123843-64-1