Tisk…
6-Chloro-2,3-difluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50422-1G PC50422-250MG PC50422-5G
APOSPC50422-1GEA 8270 CZK
APOSPC50422-1G APOSPC50422-250MG APOSPC50422-5G
6-Chloro-2,3-difluorotoluene 98%
6-Chloro-2,3-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₅ClF₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12922582
CAS číslo: 1208077-23-9