Tisk…
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50419-10G PC50419-1G PC50419-5G
APOSPC50419-10GEA 53560 CZK
APOSPC50419-10G APOSPC50419-1G APOSPC50419-5G
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClF₅S
MW: 317.502 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32708472
CAS číslo: 2514941-99-0