Tisk…
3,5-Dichloro(pentafluorosulphur)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50418-10G PC50418-1G PC50418-5G
APOSPC50418-10GEA 53890 CZK
APOSPC50418-10G APOSPC50418-1G APOSPC50418-5G
3,5-Dichloro(pentafluorosulphur)benzene 98%
3,5-Dichloro(pentafluorosulphur)benzene
Vzorec: C₆H₃Cl₂F₅S
MW: 273,051 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32708471
CAS číslo: 159727-22-7