Tisk…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50417-10G PC50417-1G PC50417-5G
APOSPC50417-10GEA 17990 CZK
APOSPC50417-10G APOSPC50417-1G APOSPC50417-5G
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 95%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)bromobenzene
Vzorec: C₇H₂BrCl₂F₃
MW: 293,896 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226209
CAS číslo: 392-89-2