Tisk…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)toluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50415-10G PC50415-1G PC50415-5G
APOSPC50415-10GEA 21730 CZK
APOSPC50415-10G APOSPC50415-1G APOSPC50415-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)toluene 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)toluene
Vzorec: C₈H₆F₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13185663
CAS číslo: 1214331-63-1