Tisk…
4-Bromo-2,5-difluorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50405-1G PC50405-250MG
APOSPC50405-1GEA 2240 CZK
APOSPC50405-1G APOSPC50405-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzamide
4-Bromo-2,5-difluorobenzamide
Vzorec: C₇H₄BrF₂NO
MW: 236.014 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847048
CAS číslo: 764648-42-2