Ethyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC50404-1G
PC50404-250MG
PC50404-5G
APOSPC50404-1GEA
7250
CZK
APOSPC50404-1G
APOSPC50404-250MG
APOSPC50404-5G
Ethyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Ethyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Vzorec:
C₉H₇BrF₂O₂ MW: 265,051 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD25459665 CAS číslo: 1383685-39-9 |