Tisk…
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50403-1G PC50403-250MG PC50403-5G
APOSPC50403-1GEA 14880 CZK
APOSPC50403-1G APOSPC50403-250MG APOSPC50403-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene 98%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene
Vzorec: C₉H₆BrF
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD22482468
CAS číslo: 40274-29-1