Tisk…
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-3-fluoro-benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50402-1G PC50402-250MG PC50402-5G
APOSPC50402-1GEA 2400 CZK
APOSPC50402-1G APOSPC50402-250MG APOSPC50402-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-3-fluoro-benzene 98%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-3-fluoro-benzene
Vzorec: C₉H₆BrF
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD22482456
CAS číslo: 1020153-64-3