Tisk…
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50401-1G PC50401-250MG PC50401-5G
APOSPC50401-1GEA 2240 CZK
APOSPC50401-1G APOSPC50401-250MG APOSPC50401-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene 95%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene
Vzorec: C₉H₆BrF
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD22482443
CAS číslo: 1020153-63-2