Tisk…
3',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50398-1G PC50398-250MG
APOSPC50398-1GEA 6090 CZK
APOSPC50398-1G APOSPC50398-250MG
3',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine 95%
3',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine
Vzorec: C₁₂H₉F₂N
MW: 205,203 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12779907
CAS číslo: 1184136-90-0