2-Fluoro-6-hydrazinopyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(6-Fluoropyridin-2-yl)hydrazine
PC50396-1G
PC50396-250MG
PC50396-5G
APOSPC50396-1GEA
1330
CZK
APOSPC50396-1G
APOSPC50396-250MG
APOSPC50396-5G
2-Fluoro-6-hydrazinopyridine 97%
2-Fluoro-6-hydrazinopyridine
Vzorec:
C₅H₆FN₃ MW: 127,12 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00214745 CAS číslo: 80714-39-2 |