Tisk…
4'-Chloro-3'-fluorostyrene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-3-fluorostyrene
PC50392-1G PC50392-250MG PC50392-5G
APOSPC50392-1GEA 1740 CZK
APOSPC50392-1G APOSPC50392-250MG APOSPC50392-5G
4'-Chloro-3'-fluorostyrene
4'-Chloro-3'-fluorostyrene
Vzorec: C₈H₆ClF
MW: 156,585 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20384550
CAS číslo: 1263414-46-5