4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC50391-1G
PC50391-250MG
APOSPC50391-1GEA
2570
CZK
APOSPC50391-1G
APOSPC50391-250MG
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec:
C₉H₇F₅O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14698614 CAS číslo: 1214348-62-5 UN: 1760 ADR: 8,III |