Tisk…
7-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50388-1G PC50388-250MG
APOSPC50388-1GEA 9920 CZK
APOSPC50388-1G APOSPC50388-250MG
7-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
7-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅FO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26593782
CAS číslo: 1353870-09-3