Tisk…
6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50387-100MG PC50387-250MG
APOSPC50387-100MGEA 3940 CZK
APOSPC50387-100MG APOSPC50387-250MG
6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅FO₄
MW: 208,143 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08753858
CAS číslo: 937688-27-2