Tisk…
6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50382-1G PC50382-250MG
APOSPC50382-1GEA 10350 CZK
APOSPC50382-1G APOSPC50382-250MG
6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅FO₃
MW: 180,133 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14708187
CAS číslo: 26018-66-6