Tisk…
Ethyl 6-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50381-1G PC50381-250MG
APOSPC50381-1GEA 35050 CZK
APOSPC50381-1G APOSPC50381-250MG
Ethyl 6-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉FO₃
MW: 208,186 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28956404
CAS číslo: 1089681-84-4