5-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
PC50380-1G
PC50380-250MG
PC50380-5G
APOSPC50380-1GEA
1910
CZK
APOSPC50380-1G
APOSPC50380-250MG
APOSPC50380-5G
5-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₅FO₃ MW: 180,133 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09038172 CAS číslo: 89197-62-6 |