Tisk…
Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50379-1G PC50379-250MG
APOSPC50379-1GEA 14190 CZK
APOSPC50379-1G APOSPC50379-250MG
Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038171
CAS číslo: 93849-31-1