Tisk…
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50376-1G PC50376-250MG
APOSPC50376-1GEA 1540 CZK
APOSPC50376-1G APOSPC50376-250MG
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28733924
CAS číslo: 943975-33-5