Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Fluorosulphonyltetrafluoroethyl trifluorovinyl ether
PC50374-1G
PC50374-5G
APOSPC50374-1GEA
3110
CZK
APOSPC50374-1G
APOSPC50374-5G
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride 97%
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride
Vzorec:
C₄F₈O₃S MW: 280.093 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24842690 CAS číslo: 29514-94-1 UN: 3265 ADR: 8 III |