Tisk…
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50370-1G PC50370-250MG PC50370-5G
APOSPC50370-1GEA 8530 CZK
APOSPC50370-1G APOSPC50370-250MG APOSPC50370-5G
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95+%
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Vzorec: C₉H₇F₆NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD17015636
CAS číslo: 2402-67-7