Tisk…
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50363-1G PC50363-250MG PC50363-5G
APOSPC50363-1GEA 1080 CZK
APOSPC50363-1G APOSPC50363-250MG APOSPC50363-5G
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene 95%
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28740570
CAS číslo: 1807212-21-0