Tisk…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-nitrophenyl)propan-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50362-1G PC50362-250MG
APOSPC50362-1GEA 16340 CZK
APOSPC50362-1G APOSPC50362-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-nitrophenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-nitrophenyl)propan-2-ol
Vzorec: C₉H₅F₆NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22123441
CAS číslo: 2402-65-5