Tisk…
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50346-1G PC50346-250MG PC50346-5G
APOSPC50346-1GEA 11580 CZK
APOSPC50346-1G APOSPC50346-250MG APOSPC50346-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24108577
CAS číslo: 1519109-81-9