Tisk…
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50332-1G PC50332-250MG PC50332-5G
APOSPC50332-1GEA 13660 CZK
APOSPC50332-1G APOSPC50332-250MG APOSPC50332-5G
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine 97%
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine
Vzorec: C₉H₉BrF₃N
MW: 268.074 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09928975
CAS číslo: 728948-25-2