2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC50325-1G
PC50325-250MG
PC50325-5G
APOSPC50325-1GEA
3910
CZK
APOSPC50325-1G
APOSPC50325-250MG
APOSPC50325-5G
2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Vzorec:
C₈H₅BrF₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11167799 CAS číslo: 885068-76-8 UN: 3261 ADR: 8,III |