Tisk…
4-Bromo-3-fluorostyrene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50320-1G PC50320-250MG PC50320-5G
APOSPC50320-1GEA 14680 CZK
APOSPC50320-1G APOSPC50320-250MG APOSPC50320-5G
4-Bromo-3-fluorostyrene 95%
4-Bromo-3-fluorostyrene
Vzorec: C₈H₆BrF
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24108136
CAS číslo: 916814-07-8