Tisk…
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50318-1G PC50318-250MG PC50318-5G
APOSPC50318-1GEA 22520 CZK
APOSPC50318-1G APOSPC50318-250MG APOSPC50318-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrClFO
MW: 225,443 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28734033
CAS číslo: 181288-96-0