2-Chloro-3-fluoro-hydrazine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Chloro-3-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC50314-25G
APOSPC50314-25GEA
5290
CZK
APOSPC50314-25G
2-Chloro-3-fluoro-hydrazine hydrochloride 98%
2-Chloro-3-fluoro-hydrazine hydrochloride
Vzorec:
C₆H₆ClFN₂·ClH MW: 197,038 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18393091 CAS číslo: 1138036-54-0 |