Tisk…
4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50309-1G PC50309-250MG
APOSPC50309-1GEA 4100 CZK
APOSPC50309-1G APOSPC50309-250MG
4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
Vzorec: C₈H₅F₂N
MW: 153.129 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703479
CAS číslo: 753501-37-0