4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC503013-1G
PC503013-25G
PC503013-5G
APOSPC503013-1GEA
622
CZK
APOSPC503013-1G
APOSPC503013-25G
APOSPC503013-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec:
C₈H₃BrF₃NO₂ MW: 282.014 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01320693 CAS číslo: 229957-06-6 UN: 2206 ADR: 6.1 III |